Drukuj
Komory zliczeniowe, Howard
Dostawca: MARIENFELD
0610940 0611040
MARI0610940EA 940 PLN
MARI0610940 MARI0611040
Komory zliczeniowe, Howard
Szkiełka mikroskopowe i nakrywkowe Komory zliczeniowe
Counting chambers designed for the investigation of fruit juices.
Ø ring = 18 - 22 mm