Drukuj
łączniki komórek, Fuchs Rosenthal
Dostawca: MARIENFELD
0640411 0640430 0640431
MARI0640411EA 281 PLN
MARI0640411 MARI0640430 MARI0640431
łączniki komórek, Fuchs Rosenthal
Szkiełka mikroskopowe i nakrywkowe Komory zliczeniowe
These counting chambers with double net ruling are suitable for blood tests in vitro diagnostic (IVD) applications.
Certyfikaty: IVD directive 98/79/EC
Dodatkowe informacje: Supplied with two cover glasses.