Drukuj
łączniki komórek, Neubauer
Dostawca: MARIENFELD
0640111 0640110 0640130 0640131
MARI0640111EA 281 PLN
MARI0640111 MARI0640110 MARI0640130 MARI0640131
łączniki komórek, Neubauer
Szkiełka mikroskopowe i nakrywkowe Komory zliczeniowe
These counting chambers are designed for counting leucocytes and erythrocytes.
  • Double net ruling
  • Two counting grids with one division
Certyfikaty: IVD 98/79/EC
Dodatkowe informacje: Supplied with two cover glasses.