Drukuj
Komory zliczeniowe, Neubauer Imp.
Dostawca: MARIENFELD
0640010 0640011 0640031
631-0696EA 179 PLN
631-0696 MARI0640011 MARI0640031
Komory zliczeniowe, Neubauer Imp.
Szkiełka mikroskopowe i nakrywkowe Komory zliczeniowe
These counting chambers are designed for counting leucocytes and erythrocytes.
  • Double net ruling
  • Two counting grids with one division
Certyfikaty: IVD directive 98/79/EC.
Dodatkowe informacje: Supplied with two cover glasses.