Drukuj
Komory zliczeniowe , z wcięciem V, Neubauer Imp.
Dostawca: MARIENFELD
0650010 0650030
MARI0650010EA 248 PLN
MARI0650010 MARI0650030
Komory zliczeniowe , z wcięciem V, Neubauer Imp.
Szkiełka mikroskopowe i nakrywkowe Komory zliczeniowe
These counting chambers with V-slash facilitates the feeding of the capillary gap between chamber bottom and haemacytometer cover glass with reduced risk of overflow.
Certyfikaty: IVD 98/79/EC