Woda dla biologii molekularnej, sterylnie filtrowany, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
95284-100ML
95284-1L
95284-6X100ML
SIAL95284-100MLEA
240
PLN
SIAL95284-100ML
SIAL95284-1L
SIAL95284-6X100ML
Woda dla biologii molekularnej, sterylnie filtrowany, Sigma-Aldrich®
Woda
Formuła:
H₂O Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 0 °C Gęstość: 1 g/cm³ (4 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011332 Numer CAS: 7732-18-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2 Klasyfikacja Merck : 13,10098 |