Drukuj
Woda, UltraPure Molecular_Biology, Filter sterile
Dostawca: Rockland Immunochemicals
Synonim: Hydrogen oxide
MB-010-1000 MB-010-0100
ROCKMB-010-1000EA 962 PLN
ROCKMB-010-1000 ROCKMB-010-0100
Woda, UltraPure Molecular_Biology, Filter sterile
Woda
Formuła: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 100
Temp. topnienia: 0
Gęstość: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011332
Numer CAS: 7732-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2
Klasyfikacja Merck : 13,10098