Drukuj
Woda, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Hydrogen oxide
83612.360EA 202 PLN
83612.360 83612.410 83612.460 83612.400 83612.550
Woda, GPR RECTAPUR®
Woda
Formuła: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 100
Temp. topnienia: 0
Gęstość: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011332
Numer CAS: 7732-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2
Klasyfikacja Merck : 13,10098
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Acidity or alkalinity Passes test
Oxidisable substances Passes test
Conductivity (20°C) Max. 1.5 µS/cm
Evaporation residue Max. 1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.1 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 0.2 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 0.2 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.1 ppm
Na (Sodium) Max. 0.1 ppm