Drukuj
Woda, TECHNICAL, demineralized
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Hydrogen oxide
23597.405EA 237 PLN
23597.405 23597.410 23597.440 23597.553
Woda, TECHNICAL, demineralized
Woda
Formuła: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 100
Temp. topnienia: 0
Gęstość: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011332
Numer CAS: 7732-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2
Klasyfikacja Merck : 13,10098
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Conductivity (20°C) (at production) Max. 1.5 µS/cm