Drukuj
Woda, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: VWR Chemicals
Filtered through a 0.2 µm filter.
23595.294EA 127 PLN
23595.294 23595.328 23595.400
Woda, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Woda
Formuła: H₂O
Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011332
Numer CAS: 7732-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2
Klasyfikacja Merck : 13,10098
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Filtered at 0,2 µm" Passes test
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 1 ppm
Spec. conductivity (25°C)(at filling) Max. 1 µS/cm
Total organic carbon (TOC) Max. 10 ppb
Absorbance (200 nm) Max. 0.01
Absorbance (210 nm) Max. 0.01
Absorbance (220 nm) Max. 0.01
Absorbance (240 nm) Max. 0.01
Absorbance (254 nm) Max. 0.005
Absorbance (280 nm) Max. 0.005
Absorbance (300 nm) Max. 0.005
Fluorescence (as quinine; 254 nm) Max. 1 ppb
Fluorescence (as quinine) (365 nm) Max. 0.5 ppb
Gradient grade (210 nm) Max. 5 mAU
Gradient (254 nm) Max. 1 mAU