Drukuj
Woda, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.16754.5000 1.16754.9010 1.16754.4000
1.16754.5000EA 211 PLN
1.16754.5000 1.16754.9010 1.16754.4000
Woda, EMSURE® for analysis, Supelco®
Woda
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE® provides worldwide best and most extensive product specifications. Merck declare the EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Formuła: H₂O
Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011332
Numer CAS: 7732-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2
Klasyfikacja Merck : 13,10098
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Molar Mass 18.02 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 23 hPa (20 °C)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral