Drukuj
Wiele dystrybutorów z gwintowanymi szyjkami GL do kanistrów, BOLA
Dostawca: Bohlender
D766-22 D762-08 D762-20 D762-32 D762-14 D762-38 D762-44 D766-16
BOHLD766-22EA 426 PLN
BOHLD766-22 BOHLD762-08 BOHLD762-20 BOHLD762-32 BOHLD762-14 BOHLD762-38 BOHLD762-44 BOHLD766-16
Wiele dystrybutorów z gwintowanymi szyjkami GL do kanistrów, BOLA
Nakrętki Nakrętki
Screw cap made from PE and body made from PTFE.
  • Temperature resistance: –50 to +80 °C (* temperature resistance from –20 to +110 °C)
  • Very good chemical resistance