Drukuj
Szalki Petriego, szkło sodowo-wapniowe
Dostawca: MARIENFELD
3400300 3401000 3401100 3401600 3401300
631-0405EA 1100 PLN
631-0405 631-0406 MARI3401100 MARI3401600 MARI3401300
Szalki Petriego, szkło sodowo-wapniowe
Szalki do hodowli Szalki Petriego
Soda-lime glass.
  • Free of cadmium and lead
  • Base and cover lid both very flat, reducing optical distortion and facilitating the uniform spreading of nutrient media and liquids
  • Sterilisable up to 121 °C
  • Multiple use