Drukuj
Szkiełka adhezyjne, HistoBond®+
Dostawca: MARIENFELD
0810401 0810411 0810421 0810431 0810441 0810451
MARI0810401EA 145 PLN
MARI0810401 MARI0810411 MARI0810421 MARI0810431 MARI0810441 MARI0810451
Szkiełka adhezyjne, HistoBond®+
Szkiełka mikroskopowe i nakrywkowe Szkiełka mikroskopowe adhezyjne
These adhesion slides are composed of silane treated surfaces and 90° ground edges.
  • Coloured marking areas on one end
  • Specially used for applications of colour coding
  • Improved identification of specimens
Certyfikaty: IVD directive 98/79/EC