Drukuj
Szkiełka do mikroskopu, krawędź szlifowana 45°
Dostawca: MARIENFELD
1000812 1000912
MARI1000812EA 23.7 PLN
MARI1000812 MARI1000912
Szkiełka do mikroskopu, krawędź szlifowana 45°
Szkiełka mikroskopowe i nakrywkowe Szkiełka mikroskopowe
Microscopy slides with chamfered corners to reduce the risk of injuries and a silky area of 20mm, on one end, at both sides.
Certyfikaty: IVD 98/79/EC