Drukuj
Złączki do węży, z nakrętką
Dostawca: Bohlender
D581-02 D581-04 D582-04 D581-06 D582-02 D581-08
BOHLD581-02EA 30 PLN
BOHLD581-02 BOHLD581-04 BOHLD582-04 BOHLD581-06 BOHLD582-02 BOHLD581-08
Złączki do węży, z nakrętką
Okucia i złącza
GL 14 and GL 18 hose connectors, made of PFA, GL 25 and GL 32 hose connectors, made of PTFE, with elastic sealing lip and FPM O-ring and nut made of PPS.
  • Available as straight or bent type
  • Universal chemical resistance
  • Maximum temperature up to 250 °C