Drukuj
Złącza węży, bez nakrętki
Dostawca: Bohlender
D568-14 D569-14 D568-25 D569-18 D568-32 D568-18
BOHLD568-14EA 23.5 PLN
BOHLD568-14 BOHLD569-14 BOHLD568-25 BOHLD569-18 BOHLD568-32 BOHLD568-18
Złącza węży, bez nakrętki
Okucia i złącza
GL 14 and GL 18 hose connectors made of PFA, GL 25 and GL 32 hose connectors made of PTFE with elastic sealing lip and FPM O-ring.
  • Available as straight or bent type
  • Universal chemical resistance
  • Maximum temperature up to 200 °C