Drukuj
Woda, deionised
Dostawca: Hach
27242 27256
HACH27242EA 80.8 PLN
HACH27242 HACH27256
Woda, deionised
Woda
Formuła: H₂O
Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011332
Numer CAS: 7732-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2
Klasyfikacja Merck : 13,10098