Woda Nuclease_free, Fermantas
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Hydrogen oxide
R0581
R0582
R0581EA
175
PLN
R0581
R0582
Woda Nuclease_free, Fermantas
Woda
This nuclease-free water is deionized and 0.22 µM membrane-filtered nuclease-free water
- Free of endo, exodeoxyribonucleases, ribonucleases, and phosphatases
It is ideal for all molecular biology applications.
Formuła:
H₂O MW: 18.02 g/mol Temp. Wrzenia: 100 Temp. topnienia: 0 Gęstość: 1 g/cm³ (4 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011332 Numer CAS: 7732-18-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2 Klasyfikacja Merck : 13,10098 |