Woda, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
9825.1000GLEA
238
PLN
9825.1000GL
9825.2500GL
Woda, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Woda
Formuła:
H₂O Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 0 °C Gęstość: 1 g/cm³ (4 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011332 Numer CAS: 7732-18-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2 Klasyfikacja Merck : 13,10098 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Residue after Evaporation | max. 5 ppm |
LC-Gradient-Diode Array Detection (AU), test solution is modified with 0.1% (v/v) formic acid: | |
at 210 nm | max. 0.005 |
at 254 nm | max. 0.001 |
LC-MS Gradient Suitability Test (TIC, 100 to 2000 m/z), test solution is modified with 0.1% (v/v) formic acid: | |
Positive ESI-MS Sensitive Impurities (as Reserpine) | max. 100 ng/ml |
Trace Impurities (in ppb) | |
Aluminium (Al) | max. 500 |
Calcium (Ca) | max. 100 |
Iron (Fe) | max. 100 |
Potassium (K) | max. 100 |
Magnesium (Mg) | max. 100 |
Sodium (Na) | max. 100 |
Element concentrations are at time of lot release. |