Drukuj
Woda, Molecular Biology Grade
Dostawca: PanReac AppliChem
A7398.0500 A7398.1000 A7398.5000
A7398.0500EA 138 PLN
A7398.0500 A7398.1000 A7398.5000
Woda, Molecular Biology Grade
Woda
Formuła: H₂O
Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011332
Numer CAS: 7732-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2
Klasyfikacja Merck : 13,10098
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
DNases/RNases/Proteases not detectable