Drukuj
Woda Biotechnology Nuclease_free, Filter 0.2 um
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Hydrogen oxide
Filter 0,2 um
E476-500MLEA 320 PLN
E476-500ML E476-1L E476-100ML
Woda Biotechnology Nuclease_free, Filter 0.2 um
Woda
Nuclease-free water treated with diethylpyrocarbonate (DEPC) for nucleic acid applications.
Formuła: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 100
Temp. topnienia: 0
Gęstość: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011332
Numer CAS: 7732-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2
Klasyfikacja Merck : 13,10098
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
DNase NONE
Protease NONE
RNase NONE
Sterility PASS