Woda ACS, deionised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
36645.K2
36645.K7
36645.M1
36645.K2EA
379
PLN
36645.K2
36645.K7
36645.M1
Woda ACS, deionised
Woda
CAS No.: 7732-18-5
Molecular Formula: H2O
Formula Weight: 18.02
Physical Form: Liquid
Density: 1.000
Refractive Index: 1.3330
Odour: Odourless
Melting Point: 0°
Boiling Point: 100°
Merck Reference: 14,10039
MDL No.: MFCD00011332
Formuła:
H₂O Temp. Wrzenia: 100 °C Temp. topnienia: 0 °C Gęstość: 1,000 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011332 Numer CAS: 7732-18-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2 Klasyfikacja Merck : 14,10039 |