Drukuj
Woda, extra pure, deionised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
345470050 345470250
ACRO345470050EA 358 PLN
ACRO345470050 ACRO345470250
Woda, extra pure, deionised
Woda
Formuła: H₂O
Temp. Wrzenia: 100 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 1 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011332
Numer CAS: 7732-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2
Klasyfikacja Merck : 13,10098
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Residue after evaporation ≤25 ppm
Conductivity ≤5.0 µS/cm