Drukuj
Woda, ECD tested for pesticide analysis for residue analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
326650010 326650025
ACRO326650010EA 189 PLN
ACRO326650010 ACRO326650025
Woda, ECD tested for pesticide analysis for residue analysis
Woda
Formuła: H₂O
Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 1 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011332
Numer CAS: 7732-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2
Klasyfikacja Merck : 13,10098
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Additional info residue (at bottling) : < 0.0005%
Color scale ≤10 APHA
GC/ECD (as lindane) ≤5 ng/l
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %