Drukuj
Woda, ukladu gradientowego dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
268300010 268300025
ACRO268300010EA 206 PLN
ACRO268300010 ACRO268300025
Woda, ukladu gradientowego dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Woda
Formuła: H₂O
Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 1 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011332
Numer CAS: 7732-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2
Klasyfikacja Merck : 13,10098
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Residue after ignition ≤0.0003 %
Gradient analysis :
Absorbance largest eluted peak ≤0.002 A.U.
Filtered to 0.2 micrometer Filtered