azotan rubidu 99.975% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10852.03
10852.09
10852.18
10852.03EA
385
PLN
10852.03
10852.09
10852.18
azotan rubidu 99.975% (metals basis), Puratronic®
azotan rubidu
Purity: 99.975%
CAS No.: 13126-12-0
Molecular Formula: RbNO3
Formula Weight: 147.47
Physical Form: Crystalline
Density: 3.11
Refractive Index: 1.52
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 310°
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00011193
Formuła:
NO₃Rb Temp. Wrzenia: 578 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 310 °C Gęstość: 3,11 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011193 Numer CAS: 13126-12-0 Numer WE (dawny EINECS): 236-060-1 Jednostka: 1477 ADR: 5.1,III |