Drukuj
azotan (V) sodu ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
31440-100G 31440-1KG 31440-500G
31440-100GEA 365 PLN
31440-100G 31440-1KG 31440-500G
azotan (V) sodu ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
azotan (V) sodu
Formuła: NaNO₃
Temp. Wrzenia: Decomposes on heating
Temp. topnienia: 308 °C
Gęstość: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011119
Numer CAS: 7631-99-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-554-3
Jednostka: 1498
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488221-41
Klasyfikacja Merck : 13,08720
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.5 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 5.5 - 8.0
Ammonium (NH₄) Max. 0.002 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0002 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Iodate (IO₃) Max. 0.0005 %
Nitrite (NO₂) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.0002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.003 %