azotan (V) sodu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12327.0C
A12327.0E
A12327.36
A12327.0CEA
2070
PLN
A12327.0C
A12327.0E
A12327.36
azotan (V) sodu ≥98%
azotan (V) sodu
Purity: 98+%
CAS No.: 7631-99-4
Molecular Formula: NaNO3
Formula Weight: 84.99
Odour: Odourless
Melting Point: ca 308°
UN No.: 1498
MDL No.: MFCD00011119
Formuła:
NaNO₃ Temp. Wrzenia: 380 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: ∼308 °C Gęstość: 2,26 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011119 Numer CAS: 7631-99-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-554-3 Jednostka: 1498 ADR: 5.1,III REACH: 01-2119488221-41 Klasyfikacja Merck : 14,8647 |