azotan (V) sodu ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10873.14
10873.22
10873.14EA
1850
PLN
10873.14
10873.22
azotan (V) sodu ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
azotan (V) sodu
Purity: 99.999%
CAS No.: 7631-99-4
Molecular Formula: NaNO3
Formula Weight: 84.99
Physical Form: Powder
Density: 2.26
Melting Point: 308°
Merck Reference: 14,8647
UN No.: 1498
MDL No.: MFCD00011119
Formuła:
NaNO₃ Temp. Wrzenia: 380 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 308 °C Gęstość: 2,26 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011119 Numer CAS: 7631-99-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-554-3 Jednostka: 1498 ADR: 5.1,III REACH: 01-2119488221-41 Klasyfikacja Merck : 14,8647 |