Drukuj
azotan (V) sodu 99+% do analizy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
205960010 205960050 205962500
ACRO205960010EA 430 PLN
ACRO205960010 ACRO205960050 ACRO205962500
azotan (V) sodu 99+% do analizy
azotan (V) sodu
Formuła: NaNO₃
Temp. Wrzenia: 380 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 306 °C
Gęstość: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011119
Numer CAS: 7631-99-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-554-3
Jednostka: 1498
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488221-41
Klasyfikacja Merck : 13,08720
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
pH 5.5 to 8.3 (5 % at 25°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Nitrite (NO2) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm