azotan (V) litu, anhydrous ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under argon.
44456.09
44456.18
44456.30
44456.09EA
776
PLN
44456.09
44456.18
44456.30
azotan (V) litu, anhydrous ≥99.999% (metals basis)
azotan (V) litu
Purity: 99.999%
CAS No.: 7790-69-4
Molecular Formula: LiNO3
Formula Weight: 68.95
Physical Form: Crystalline/Lump, Packaged under argon
Density: 2.38
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 264°
Boiling Point: 600° dec.
Merck Reference: 14,5536
UN No.: 2722
MDL No.: MFCD00011094
Formuła:
LiNO₃ MW: 68.95 g/mol Temp. Wrzenia: 600 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 264 °C Gęstość: 2.38 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011094 Numer CAS: 7790-69-4 Numer WE (dawny EINECS): 232-218-9 Jednostka: 2722 ADR: 5.1 III Klasyfikacja Merck : 14,5536 |