Drukuj
azotan (V) litu, anhydrous 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
13405.30 13405.14 13405.A1 13405.A7
13405.30EA 672 PLN
13405.30 13405.14 13405.A1 13405.A7
azotan (V) litu, anhydrous 99%
azotan (V) litu
Purity: 99% CAS No.: 7790-69-4 Molecular Formula: LiNO3 Formula Weight: 68.95 Physical Form: Crystalline Density: 2.38 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 264° Boiling Point: 600° dec. Solubility: Soluble in water, alcohol, NH4OH, and pyridine Merck Reference: 14,5536 UN No.: 2722 MDL No.: MFCD00011094
Used in ceramics, pyrotechnics, salt baths, heat-exchange media, refrigeration systems, and rocket propellant
Formuła: LiNO₃
MW: 68.95 g/mol
Temp. Wrzenia: 600 °C (temp. rozkładu)
Temp. topnienia: 264 °C
Gęstość: 2.38
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011094
Numer CAS: 7790-69-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-218-9
Jednostka: 2722
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 14,5536