Drukuj
azotan (V) litu, anhydrous 99,98 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
10985.03 10985.09 10985.18 10985.30
10985.03EA 395 PLN
10985.03 10985.09 10985.18 10985.30
azotan (V) litu, anhydrous 99,98 Metals basis
azotan (V) litu
Purity: 99.98% CAS No.: 7790-69-4 Molecular Formula: LiNO3 Formula Weight: 68.95 Physical Form: Crystalline Density: 2.38 Melting Point: 264° Boiling Point: 600° dec. Merck Reference: 14,5536 UN No.: 2722 MDL No.: MFCD00011094
Formuła: LiNO₃
MW: 68.95 g/mol
Temp. Wrzenia: 600 °C (temp. rozkładu)
Temp. topnienia: 264 °C
Gęstość: 2.38
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011094
Numer CAS: 7790-69-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-218-9
Jednostka: 2722
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 14,5536