azotan (V) litu 99+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
211320010
211322500
211320050
ACRO211320010EA
1490
PLN
ACRO211320010
ACRO211322500
ACRO211320050
azotan (V) litu 99+%, extra pure
azotan (V) litu
Formuła:
LiNO₃ MW: 68.95 g/mol Temp. topnienia: 251 °C Gęstość: 2.38 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011094 Numer CAS: 7790-69-4 Numer WE (dawny EINECS): 232-218-9 Jednostka: 2722 ADR: 5.1 III Klasyfikacja Merck : 13,05558 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Adhering crystalline powder |
Loss on drying | ≤1 % (200°C) |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % |