Drukuj
azotan (V) potasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
204110-50G 204110-250G
SIAL204110-50GEA 877 PLN
SIAL204110-50G SIAL204110-250G
azotan (V) potasu, Sigma-Aldrich®
azotan (V) potasu
Formuła: KNO₃
Temp. topnienia: 334 °C
Gęstość: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011409
Numer CAS: 7757-79-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-818-8
Jednostka: 1486
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488224-35
Klasyfikacja Merck : 13,07733