azotan (V) potasu ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
Synonim:
Nitrate of Potash
26869.234EA
132
PLN
26869.234
26869.291
26869.260
26869.460
azotan (V) potasu ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
azotan (V) potasu
Formuła:
KNO₃ Temp. topnienia: 334 °C Gęstość: 2,109 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011409 Numer CAS: 7757-79-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-818-8 Jednostka: 1486 ADR: 5.1,III REACH: 01-2119488224-35 Klasyfikacja Merck : 13,07733 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99.0 % |
pH (20°C; 5 %) | 5.0 - 7.5 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
IO3 (Iodate) | Max. 5 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 10 ppm |
NO2 (Nitrite) | Max. 10 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 5 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 30 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 10 ppm |
Cu (Copper) | Max. 1 ppm |
Fe (Iron) | Max. 3 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 15 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.02 % |
Pb (Lead) | Max. 1 ppm |