Drukuj
azotan (V) potasu 98, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Nitrate of Potash
26863.291EA 202 PLN
26863.291 26863.360
azotan (V) potasu 98, GPR RECTAPUR®
azotan (V) potasu
Formuła: KNO₃
MW: 101.1 g/mol
Temp. topnienia: 334
Gęstość: 2.109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011409
Numer CAS: 7757-79-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-818-8
Jednostka: 1486
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488224-35
Klasyfikacja Merck : 13,07733
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm