Drukuj
azotan (V) potasu, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Nitrate of Potash
MQ100
1.05065.0050 1.05065.0500
1.05065.0050EA 639 PLN
1.05065.0050 1.05065.0500
azotan (V) potasu, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
azotan (V) potasu
Formuła: KNO₃
MW: 101.1 g/mol
Temp. topnienia: 334
Gęstość: 2.109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011409
Numer CAS: 7757-79-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-818-8
Jednostka: 1486
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488224-35
Klasyfikacja Merck : 13,07733
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 320 g/l (20 °C)
Melting Point 334 °C
Molar Mass 101.10 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 2.11 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 7.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer