azotan (V) potasu, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05063.0500
1.05063.1000
1.05063.5000
1.05063.9025
1.05063.0500EA
198
PLN
1.05063.0500
1.05063.1000
1.05063.5000
1.05063.9025
azotan (V) potasu, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
azotan (V) potasu
Formuła:
KNO₃ Temp. topnienia: 334 °C Gęstość: 2,109 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011409 Numer CAS: 7757-79-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-818-8 Jednostka: 1486 ADR: 5.1,III REACH: 01-2119488224-35 Klasyfikacja Merck : 13,07733 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 320 g/l (20 °C) |
Melting Point | 334 °C |
Molar Mass | 101.10 g/mol |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Density | 2.11 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.0 - 7.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |