Drukuj
azotan (V) potasu E252, FCC, BP, Ph. Eur., USP, extra pure, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Uwaga
Synonim: Nitrate of Potash
1.05061.5000 1.05061.9025 1.05061.1000 1.05061.9050
1.05061.5000EA 0 PLN
1.05061.5000 1.05061.9025 1.05061.1000 1.05061.9050
azotan (V) potasu E252, FCC, BP, Ph. Eur., USP, extra pure, SAFC®
azotan (V) potasu
Formuła: KNO₃
MW: 101.1 g/mol
Temp. topnienia: 334
Gęstość: 2.109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011409
Numer CAS: 7757-79-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-818-8
Jednostka: 1486
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488224-35
Klasyfikacja Merck : 13,07733