Drukuj
azotan (V) potasu ≥99.0%, crystalline powder ACS
Dostawca: MP Biomedicals
Uwaga
Synonim: Nitrate of Potash
02191428.1 02191428.5 0219142801
ICNA02191428.1EA 148 PLN
ICNA02191428.1 ICNA02191428.5 ICNA0219142801
azotan (V) potasu ≥99.0%, crystalline powder ACS
azotan (V) potasu
Soluble in water (133 mg/ml), yielding a clear, colourless solution. soluble in glycerol; insoluble in absolute alcohol.
Chloride (Cl): ≤0,002%
Iodate (IO3): ≤5 ppm
Nitrite (NO2): ≤0,001%
Phosphate (PO4): ≤5 ppm
sulphate (SO4): ≤0,003%
Calcium (Ca): ≤0,005%
Magnesium (Mg): ≤0,002%
Sodium (Na): ≤0,005%
Formuła: KNO₃
MW: 101.1 g/mol
Temp. topnienia: 334
Gęstość: 2.109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011409
Numer CAS: 7757-79-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-818-8
Jednostka: 1486
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488224-35
Klasyfikacja Merck : 13,07733
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Synonyms Niter; Nitre; Nitric Acid Potassium Salt; Saltpeter; Vicknite
Form White Crystalline Powder
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C)
Assay ≥99,0%
Heavy Metals ≤5 ppm (as Pb); Iron (Fe): ≤3 ppm
Insoluble Matter ≤0,005%
pH 4,5 - 8,5 (5% aq soln)