Drukuj
azotan (V) potasu 99, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analytical reagent, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Nitrate of Potash
31263-50KG 31263-100G 31263-1KG 31263-4X5KG 31263-500G 31263-6X1KG
31263-50KGEA 9060 PLN
31263-50KG 31263-100G 31263-1KG 31263-4X5KG 31263-500G 31263-6X1KG
azotan (V) potasu 99, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analytical reagent, Fluka™
azotan (V) potasu
Formuła: KNO₃
MW: 101.1 g/mol
Temp. Wrzenia: Dec.
Temp. topnienia: 335 °C (1.013 hPa)
Gęstość: 2.11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011409
Numer CAS: 7757-79-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-818-8
Jednostka: 1486
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488224-35
Klasyfikacja Merck : 13,07733
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 8.0
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.001 %
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 2 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.002 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Iodate (IO₃) Max. 5 ppm
Nitrite (NO₂) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %