azotan (V) potasu ≥99.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Nitrate of Potash
13443.22
13443.36
13443.A3
13443.22EA
225
PLN
13443.22
13443.36
13443.A3
azotan (V) potasu ≥99.0% ACS
azotan (V) potasu
Purity: 99.0% min
CAS No.: 7757-79-1
Molecular Formula: KNO3
Formula Weight: 101.11
Physical Form: Crystalline
Density: 2.109
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 334°
Boiling Point: 400° dec.
Solubility: Soluble in water, glycerol, liquid NH3
Merck Reference: 14,7648
UN No.: 1486
MDL No.: MFCD00011409
Pyrotechnics, glass manufacture, tempering steel, reagent
Formuła:
KNO₃ MW: 101.1 g/mol Temp. Wrzenia: 400 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 334 Gęstość: 2.109 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011409 Numer CAS: 7757-79-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-818-8 Jednostka: 1486 ADR: 5.1 III REACH: 01-2119488224-35 Klasyfikacja Merck : 14,7648 |