azotan (V) potasu ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10844.06
10844.18
10844.30
10844.06EA
434
PLN
10844.06
10844.18
10844.30
azotan (V) potasu ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
azotan (V) potasu
Purity: 99.995%
CAS No.: 7757-79-1
Molecular Formula: KNO3
Formula Weight: 101.11
Physical Form: Powder
Density: 2.109
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 334°
Boiling Point: 400° dec.
Merck Reference: 14,7648
UN No.: 1486
MDL No.: MFCD00011409
Formuła:
KNO₃ Temp. Wrzenia: 400 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 334 °C Gęstość: 2,109 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011409 Numer CAS: 7757-79-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-818-8 Jednostka: 1486 ADR: 5.1,III REACH: 01-2119488224-35 Klasyfikacja Merck : 14,7648 |