Drukuj
azotan (V) potasu 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
424155000 424150025 424151000
ACRO424155000EA 227 PLN
ACRO424155000 ACRO424150025 ACRO424151000
azotan (V) potasu 99+% ACS
azotan (V) potasu
Formuła: KNO₃
Temp. topnienia: 334 °C
Gęstość: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011409
Numer CAS: 7757-79-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-818-8
Jednostka: 1486
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488224-35
Klasyfikacja Merck : 13,07733
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
pH 4.5 to 8.5 (5% soln. at 25°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Iodate (IO3) ≤5 ppm
Nitrite (NO2) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %