Drukuj
azotan (V) potasu 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
205910010 205915000 205910025 205910100
ACRO205910010EA 340 PLN
ACRO205910010 ACRO205915000 ACRO205910025 ACRO205910100
azotan (V) potasu 99+% for analysis
azotan (V) potasu
Formuła: KNO₃
Temp. Wrzenia: 400 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 334 °C
Gęstość: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011409
Numer CAS: 7757-79-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-818-8
Jednostka: 1486
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488224-35
Klasyfikacja Merck : 13,07733
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
pH 5.5 to 8 (5 % at 20°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Iodate (IO3) ≤5 ppm
Nitrite (NO2) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm