azotan (V) potasu 99.999% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
193800500
193802500
193800100
ACRO193800500EA
913
PLN
ACRO193800500
ACRO193802500
ACRO193800100
azotan (V) potasu 99.999% (trace metals basis)
azotan (V) potasu
Formuła:
KNO₃ Temp. topnienia: 334 °C Gęstość: 2,109 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011409 Numer CAS: 7757-79-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-818-8 Jednostka: 1486 ADR: 5.1,III REACH: 01-2119488224-35 Klasyfikacja Merck : 13,07733 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Crystals and/or chunks |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |