Drukuj
azotan cezu 99, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nitric acid cesium salt
MQ300
1.02856.0025 1.02856.1000
1.02856.0025EA 561 PLN
1.02856.0025 1.02856.1000
azotan cezu 99, EMSURE® analysis_for, Supelco®
azotan cezu
Formuła: CsNO₃
MW: 194.91 g/mol
Temp. Wrzenia: 737
Temp. topnienia: 414
Gęstość: 3.68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010963
Numer CAS: 7789-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-146-8
Jednostka: 1451
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,02057
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (acidimetric after ion exchange) ≥ 99 %
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %