azotan cezu ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 7789-18-6
Molecular Formula: CsNO3
Formula Weight: 194.91
Physical Form: Crystalline
Density: 3.68
Refractive Index: 1.55
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 414°
Boiling Point: dec.
Merck Reference: 14,2015
UN No.: 1451
MDL No.: MFCD00010963
Formuła:
CsNO₃ Temp. Wrzenia: Dec. Temp. topnienia: 414 °C Gęstość: 3,68 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010963 Numer CAS: 7789-18-6 Numer WE (dawny EINECS): 232-146-8 Jednostka: 1451 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 14,2015 |